748471
2-Amino-3-bromobenzoic acid
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
174-178 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
carboxylic acid
SMILES String
Nc1c(Br)cccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
InChIKey
SRIZNTFPBWRGPB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
322.7 °F
Flammpunkt (°C)
161.5 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)