Wichtige Dokumente
746231
Tetrathiafulvalene-d4
97 atom % D, 97% (CP)
Synonym(e):
Deuterated Tetrathiafulvalene
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
97 atom % D
Assay
97% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]C1=C([2H])SC(S1)=C2SC([2H])=C([2H])S2
InChI
1S/C6H4S4/c1-2-8-5(7-1)6-9-3-4-10-6/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
InChIKey
FHCPAXDKURNIOZ-RHQRLBAQSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)