Merck
742481
Sigma-Aldrich
2,2′-Bipyridin-4,4′-dicarbonsäure-dimethylester
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
4,4′-Bis-(methoxycarbonyl)-2,2′-bipyridin, 4,4′-Dimethoxycarbonyl-2,2′-bipyridin, NSC 297840, [2,2′-Bipyridin]-4,4′-dicarbonsäure-4,4′-dimethyl ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H12N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Zusammensetzung
carbon, 61.76%
hydrogen, 4.44%
nitrogen, 10.29%
Verunreinigungen
≤1.0% water
mp (Schmelzpunkt)
208-212 °C
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
COC(=O)c1ccnc(c1)-c2cc(ccn2)C(=O)OC
InChI
1S/C14H12N2O4/c1-19-13(17)9-3-5-15-11(7-9)12-8-10(4-6-16-12)14(18)20-2/h3-8H,1-2H3
InChIKey
HBWBVIDKBKOVEX-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)