Wichtige Dokumente
741582
N,N′-Dicyclohexyl-13C12-urea
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonym(e):
1,3-Dicyclohexyl-13C12-urea
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
13C6H11NHCONH13C6H11
Molekulargewicht:
236.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
98% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
232-233 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+12
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)