Wichtige Dokumente
741345
2-Chloro-5-(difluoromethyl)pyridine
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4ClF2N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.492
Dichte
1.368 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
fluoro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)c1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H4ClF2N/c7-5-2-1-4(3-10-5)6(8)9/h1-3,6H
InChIKey
OSQYJPKSEWBNOE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
225.0 °F
Flammpunkt (°C)
107.22 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?