Wichtige Dokumente
740691
3-(3-Hydroxypropyl)-1H-Indol
97%
Synonym(e):
3-(3-Hydroxypropyl)-indol
Alle Fotos(2)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H13NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.605
Dichte
1.147 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCCCc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H13NO/c13-7-3-4-9-8-12-11-6-2-1-5-10(9)11/h1-2,5-6,8,12-13H,3-4,7H2
InChIKey
LYPSVQXMCZIRGP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?