Merck
735566
Sigma-Aldrich
Ethyl (R)-1-Boc-4-oxopiperidine-2-carboxylate
97%
Synonym(e):
(R)-1-Boc-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H21NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
42-47 °C
Funktionelle Gruppe
ester
ketone
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)[C@H]1CC(=O)CCN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H21NO5/c1-5-18-11(16)10-8-9(15)6-7-14(10)12(17)19-13(2,3)4/h10H,5-8H2,1-4H3/t10-/m1/s1
InChIKey
YAVQLRUBKDCOCI-SNVBAGLBSA-N
Anwendung
Ethyl (R)-1-Boc-4-oxopiperidine-2-carboxylate can be used as a key intermediate in the preparation of 4-oxopipecolic acid enantiomer, a non-proteinogenic amino acid having antibiotic activity.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Practical synthesis of both enantiomers of protected 4-oxopipecolic acid
Machetti F, et al.
Tetrahedron, 57(23), 4995-4998 (2001)