Merck
730920
Sigma-Aldrich
Palmitoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3) hydrochloride
99 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
Hexadecanoyl-L-carnitine (N-methyl-d3) hydrochloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23D3H43ClNO4
Molekulargewicht:
439.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
166 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
Cl.[2H]C([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@@H](CC([O-])=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C23H45NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(27)28-21(19-22(25)26)20-24(2,3)4;/h21H,5-20H2,1-4H3;1H/t21-;/m1./s1/i2D3;
InChIKey
GAMKNLFIHBMGQT-HZBHYVOGSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zhi Zhou et al.
Analytica chimica acta, 1109, 44-52 (2020-04-08)
The development of quantitative metabolomics approaches for future standardized and translational applications has become increasingly important. Data-independent targeted quantitative metabolomics (DITQM) is a newly proposed method providing ion pair information on 1324 metabolites. However, the quantification of more than 1000