Merck
730513
Sigma-Aldrich
3-Aminoisoquinoline
97%
Synonym(e):
Isoquinolin-3-amine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H8N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
174-178 °C
SMILES String
Nc1cc2ccccc2cn1
InChI
1S/C9H8N2/c10-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-11-9/h1-6H,(H2,10,11)
InChIKey
VYCKDIRCVDCQAE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable