Wichtige Dokumente
729728
7-Brom-1H-Inden
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H7Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.610
Dichte
1.453 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Brc1cccc2C=CCc12
InChI
1S/C9H7Br/c10-9-6-2-4-7-3-1-5-8(7)9/h1-4,6H,5H2
InChIKey
JTRQKQGKIYROIO-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)