Wichtige Dokumente
729051
D-Fructose-1,1,3,4,5,6,6-d7
97 atom % D
Synonym(e):
D-Levulose-d7
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6D7H5O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
97 atom % D
Assay
99% (CP)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
119-122 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+7
SMILES String
[2H]C([2H])(O)C1(O)OC([2H])([2H])[C@@]([2H])(O)[C@@]([2H])(O)[C@]1([2H])O
InChI
1S/C6H12O6/c7-2-6(11)5(10)4(9)3(8)1-12-6/h3-5,7-11H,1-2H2/t3-,4-,5+,6?/m1/s1/i1D2,2D2,3D,4D,5D
InChIKey
LKDRXBCSQODPBY-PCYAFHAWSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?