Merck
729035
Sigma-Aldrich
Pyren-13C16
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonym(e):
Benzo[def]phenanthren-13C16
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C16H10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
98% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
145-148 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+16
SMILES String
[13cH]1[13cH][13c]2[13cH][13cH][13c]3[13cH][13cH][13cH][13c]4[13cH][13cH][13c]([13cH]1)[13c]2[13c]34
InChI
1S/C16H10/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h1-10H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1
InChIKey
BBEAQIROQSPTKN-BZDICNBSSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)