Merck
728950
Sigma-Aldrich
2-Brompropionaldehyd-Diethylacetal
95%
Synonym(e):
2-Bromo-1,1-diethoxypropane
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H15BrO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.10
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.439
Dichte
1.198 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
ether
SMILES String
CCOC(OCC)C(C)Br
InChI
1S/C7H15BrO2/c1-4-9-7(6(3)8)10-5-2/h6-7H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
AHIUAFXWZKCJLR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
145.0 °F
Flammpunkt (°C)
62.8 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)