Wichtige Dokumente
728519
3-(1-Piperazinyl)-1,2-benzisothiazol
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-Piperazin-1-yl-benzo[d]isothiazol
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H13N3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.31
Beilstein:
4253627
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
crystals
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C1CN(CCN1)c2nsc3ccccc23
InChI
1S/C11H13N3S/c1-2-4-10-9(3-1)11(13-15-10)14-7-5-12-6-8-14/h1-4,12H,5-8H2
InChIKey
KRDOFMHJLWKXIU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?