Wichtige Dokumente
726060
5-(Brommethyl)-1,3-benzodioxol
96%
Synonym(e):
1-(Bromethyl)-3,4-methylendioxy-benzol, Piperonylbromid
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7BrO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.04
Beilstein:
135376
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
≥95.5% (GC)
95.5-104.5% (T)
96%
Form
crystals
Funktionelle Gruppe
bromo
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
BrCc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C8H7BrO2/c9-4-6-1-2-7-8(3-6)11-5-10-7/h1-3H,4-5H2
InChIKey
UNYHRXLMTSXVIB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?