Wichtige Dokumente
725641
L-Arginine-1-13C dihydrate
≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CC5H14N4O2 · 2H2O
Molekulargewicht:
211.22
UNSPSC-Code:
12352209
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Assay
≥95% (CP)
Form
powder
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
NC(NCCC[C@H](N)[13C](O)=O)=N.O.O
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)