Merck
724882
Sigma-Aldrich
4-Brom-7-Hydroxy-1-Indanon
97%
Synonym(e):
4-Brom-2,3-dihydro-7-hydroxy-1-indanon
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H7BrO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
144-148 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
ketone
SMILES String
Oc1ccc(Br)c2CCC(=O)c12
InChI
1S/C9H7BrO2/c10-6-2-4-8(12)9-5(6)1-3-7(9)11/h2,4,12H,1,3H2
InChIKey
ZTWBCFVYMDBPPD-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)