Wichtige Dokumente
724173
Palmitoleinsäure-13C16
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonym(e):
cis-9-Hexadecensäure-13C16
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
97% (CP)
Form
liquid
bp
162 °C/0.6 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
0.5 °C (lit.)
Dichte
0.950 g/mL at 20 °C
Massenverschiebung
M+16
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]\[13CH]=[13CH]/[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C16H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h7-8H,2-6,9-15H2,1H3,(H,17,18)/b8-7-/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1
InChIKey
SECPZKHBENQXJG-TXLJUQNKSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
143.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
62 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)