Merck
719455
Sigma-Aldrich
2-Brommethylphenylboronsäure-MIDAester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H13BBrNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
325.95
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
powder
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
196-202 °C
SMILES String
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccccc2CBr
InChI
1S/C12H13BBrNO4/c1-15-7-11(16)18-13(19-12(17)8-15)10-5-3-2-4-9(10)6-14/h2-5H,6-8H2,1H3
InChIKey
GUOSLMTXTQNEPM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)