717967
Ethylbenzol -Lösung
NMR reference standard, 0.1% in chloroform-d (99.8 atom % D), TMS 0.1 %
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
NMR reference standard
Form
solution
Zusammensetzung
TMS, 0.1%
Konzentration
0.1% in chloroform-d (99.8 atom % D)
Methode(n)
NMR: suitable
NMR-Röhrchengröße
5 mm × 7 in.
5 mm × 8 in.
SMILES String
CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
InChIKey
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
Menge
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)