Wichtige Dokumente
715832
Diethyl(phenylthiomethyl-13C)phosphonat
99 atom % 13C
Synonym(e):
Phenylthiomethyl-13C-phosphonsäure-diethylester
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Form
liquid
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CCOP(=O)([13CH2]Sc1ccccc1)OCC
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Rechtliche Hinweise
Licensed from Highlands Stable Isotopes Corp.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)