Wichtige Dokumente
714887
AIBN -Lösung
0.2 M in toluene
Synonym(e):
α,α,′-Azoisobutyronitril -Lösung, 2,2′-Azobis(2-Methylpropionitril) -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Konzentration
0.2 M in toluene
Brechungsindex
n20/D 1.495
Dichte
0.858 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
azo
nitrile
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(\N=N\C(C)(C)C#N)C#N
InChI
1S/C8H12N4/c1-7(2,5-9)11-12-8(3,4)6-10/h1-4H3/b12-11+
InChIKey
OZAIFHULBGXAKX-VAWYXSNFSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Synthesis of styrene-vinyl pyridine diblock copolymers by reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
- Preparation of silicon oxycarbide glasses.
- Synthesis of poly [N-(p-vinyl benzyl) phthalimide] for the preparation of titanium dioxide composites for electrophoretic displays.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.9 °F
Flammpunkt (°C)
4.4 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?