Wichtige Dokumente
714593
5-Amino-2-Fluorpyridin
97%
Synonym(e):
6-Fluor-3-pyridinamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
87-91 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Nc1ccc(F)nc1
InChI
1S/C5H5FN2/c6-5-2-1-4(7)3-8-5/h1-3H,7H2
InChIKey
YTHMOBMZVVFNBE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)