Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
714402
3-Hydroxy-5-Nitrobenzoesäure
97%
Alle Fotos(3)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
190-195 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
nitro
SMILES String
Oc1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H5NO5/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)
InChIKey
ZVLLYIMPDTXFNC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?