Wichtige Dokumente
711314
Methyl(triphenylphosphin)gold(I)
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: gold
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
158 °C (dec.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[Au].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15P.CH3.Au/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h1-15H;1H3;
InChIKey
GTYPEKWTQNTEKM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)