710717
Trichlorfluormethan -Lösung
NMR reference standard, 10% in acetone-d6 (99.9 atom % D), TMS 6 %, 1,2-dichloro-1,1-difluoroethane 1 %
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
NMR reference standard
Form
solution
Zusammensetzung
1,2-dichloro-1,1-difluoroethane, 1%
TMS, 6%
Konzentration
10% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
Methode(n)
NMR: suitable
NMR-Röhrchengröße
5 mm × 8 in.
SMILES String
FC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl3F/c2-1(3,4)5
InChIKey
CYRMSUTZVYGINF-UHFFFAOYSA-N
Menge
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
32.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)