709069
Hexaammin-cobalt(III)-chlorid-d18
95 atom % D, 95% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
95 atom % D
Assay
95% (CP)
Form
solid
Mol-Gew.
284.68 by atom % calculation
mp (Schmelzpunkt)
217 °C
Massenverschiebung
M+18
SMILES String
[2H]N([2H])[2H].[2H]N([2H])[2H].[2H]N([2H])[2H].[2H]N([2H])[2H].[2H]N([2H])[2H].[2H]N([2H])[2H].Cl[Co](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Co.6H3N/h3*1H;;6*1H3/q;;;+3;;;;;;/p-3/i/hD18
InChIKey
JXBGZYGSWFSYFI-DLGCUCRUSA-K
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)