Wichtige Dokumente
707230
tert-Butyldichlorphosphin -Lösung
1.0 M in diethyl ether
Synonym(e):
(1,1-Dimethylethyl)phosphonous dichloride solution
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Konzentration
1.0 M in diethyl ether
Dichte
0.766 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
CC(C)(C)P(Cl)Cl
InChI
1S/C4H9Cl2P/c1-4(2,3)7(5)6/h1-3H3
InChIKey
NMJASRUOIRRDSX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- The preparation of Buchwald-type secondary phosphine oxide ligands
- Asymmetric hydrogenation
Reactant for the synthesis of:
- Alkali metal complexes
- P-Stereogenic compounds via kinetic deprotonation
- Ortho-trifluoromethylphenyl-substituted phosphines
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?