Wichtige Dokumente
705373
1,7-Dimethylxanthin-(dimethyl-d6)
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
Synonym(e):
1,7-Dimethyl-1H-purin-2,6-dion-d6 (dimethyl-d6), 2,6-Dihydroxy-1,7-dimethylpurin-d6 (dimethyl-d6), Paraxanthin-d6(dimethyl-d6)
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7D6H2N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352210
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Assay
≥97% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
294-296 °C
Massenverschiebung
M+6
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])N1C(=O)Nc2ncn(c2C1=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)11(2)7(13)9-5/h3H,1-2H3,(H,9,13)/i1D3,2D3
InChIKey
QUNWUDVFRNGTCO-WFGJKAKNSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?