Wichtige Dokumente
704628
R-(tert-Butylmethylphosphino-di-tert-butylphosphinomethan)-η4-(1,5-Cyclooctadien)rhodium(I)-Tetrafluorborat
96%
Synonym(e):
R[Rh(cod)TCFP]BF4
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
171-177 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.CP(CP(C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H32P2.C8H12.BF4.Rh/c1-12(2,3)15(10)11-16(13(4,5)6)14(7,8)9;1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;/h11H2,1-10H3;1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;-1;+1/b;2-1-,8-7-;;/t15-;;;/m1.../s1
InChIKey
CQCAQRWECWCUBU-JMJDVLNDSA-N
Anwendung
- In the asymmetric reduction of amines, ketones and unsaturated acids.
- As a hydrogenation catalyst in the preparation of diastereomers of trifluorovaline.
- As a catalyst in the olefin asymmetric hydrogenation.
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)