702595
Zink-70Zn-gluconat
72 atom % 70Zn, 97% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
72 atom % 70Zn
Assay
97% (CP)
Form
powder
Mol-Gew.
458.96 by atom % calculation (72 atom % 70Zn)
mp (Schmelzpunkt)
172-175 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[70Zn]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C6H12O7.Zn/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;/m11./s1/i;;1+5
InChIKey
WHMDKBIGKVEYHS-WKLCWQAVSA-L
Verwandte Kategorien
Verpackung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)