Wichtige Dokumente
701246
4-Brom-3-Nitrobenzonitril
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
116-120 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
nitrile
nitro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1Br)C#N
InChI
1S/C7H3BrN2O2/c8-6-2-1-5(4-9)3-7(6)10(11)12/h1-3H
InChIKey
FXRMUJPWDOLCLX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)