700479
Ferrocenylmethylmethacrylat
95% (NMR), contains Ionol® 46 (Raschig GmbH) as inhibitor
Synonym(e):
FMMA
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95% (NMR)
Form
solid
Enthält
Ionol® 46 (Raschig GmbH) as inhibitor
mp (Schmelzpunkt)
52-54 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(=C)C(=O)OC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C10H11O2.C5H5.Fe/c1-8(2)10(11)12-7-9-5-3-4-6-9;1-2-4-5-3-1;/h3-6H,1,7H2,2H3;1-5H;
InChIKey
GSPYKNCYLXXOJO-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Ferrocenylmethyl Methacrylate for Functional Polymers