Merck
699047
Sigma-Aldrich
2-Pyridinethioamid
97%
Synonym(e):
2-Pyridylthioamid, Pyridin-2-carbothioamid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6N2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
134-138 °C
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
NC(=S)c1ccccn1
InChI
1S/C6H6N2S/c7-6(9)5-3-1-2-4-8-5/h1-4H,(H2,7,9)
InChIKey
HYKQYVSNFPWGKQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>320.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 160 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
699047-5G4061832545875