Merck
696048
Sigma-Aldrich
Ethyl acetoacetate-1-13C
99 atom % 13C, packaged on demand
Synonym(e):
Acetessigester
About This Item
Lineare Formel:
CH3COCH213COOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
product name
Ethyl acetoacetate-1-13C, 99 atom % 13C
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Form
liquid
bp
181 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-43 °C (lit.)
Dichte
1.037 g/mL at 20 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CCO[13C](=O)CC(C)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3/i6+1
InChIKey
XYIBRDXRRQCHLP-PTQBSOBMSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
164.3 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
73.5 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)