694967
N-(2-Aminoethyl)-4-(trifluoromethyl)benzolsulfonamid
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
111-115 °C
SMILES String
NCCNS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H11F3N2O2S/c10-9(11,12)7-1-3-8(4-2-7)17(15,16)14-6-5-13/h1-4,14H,5-6,13H2
InChIKey
HOVKSPHQQLXZON-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable