Wichtige Dokumente
692549
5-Brom-7-Azaindol
97%
Synonym(e):
5-Brom-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5BrN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
176-180 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Brc1cnc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-6-3-5-1-2-9-7(5)10-4-6/h1-4H,(H,9,10)
InChIKey
LPTVWZSQAIDCEB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?