Merck
690570
Sigma-Aldrich
Phenyl-(1-phenylethyliden)amin
≥98.0%
Synonym(e):
N-(α-Methylbenzyliden)-anilin, N-(1-Phenyl-ethyliden)-anilin, N-(1-Phenyl-ethyliden)-phenylamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H13N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0% (GC)
≥98.0%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
39-43 °C
Funktionelle Gruppe
amine
phenyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C\C(=N\c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H13N/c1-12(13-8-4-2-5-9-13)15-14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,1H3/b15-12-
InChIKey
CBXWICRJSHEQJT-QINSGFPZSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)