Wichtige Dokumente
690295
4-Chlor-acetessigsäure-ethylester
Arxada quality, ≥97.0% (GC)
Synonym(e):
4-Chloro acetoethylacetate, Ethyl 4-chloro-3-oxobutanoate, Ethyl chloroacetoacetate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Qualität
Arxada quality
Hersteller/Markenname
Arxada AG
Verunreinigungen
≤0.04% metyl-4-chloroacetoacetate
Brechungsindex
n20/D 1.452 (lit.)
bp
115 °C/14 mmHg (lit.)
Dichte
1.218 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)CC(=O)CCl
InChI
1S/C6H9ClO3/c1-2-10-6(9)3-5(8)4-7/h2-4H2,1H3
InChIKey
OHLRLMWUFVDREV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
206.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
97 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.