Wichtige Dokumente
688827
trans-1-Phenyl-2-buten-1-on
technical, 80%
Synonym(e):
trans-Crotonophenon
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.19
Beilstein:
2039624
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualität
technical
Qualitätsniveau
Assay
≥80% (GC)
80%
Form
liquid
Funktionelle Gruppe
ketone
phenyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C\C=C\C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h2-8H,1H3/b6-2+
InChIKey
FUJZJBCWPIOHHN-QHHAFSJGSA-N
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?