687227
1H-Indol-2-Methanol
90%
Synonym(e):
2-(Hydroxymethyl)-indol
Qualitätsniveau
Assay
90%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
72-78 °C
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
OCc1cc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C9H9NO/c11-6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)10-8/h1-5,10-11H,6H2
InChIKey
XEEANGGQJOWRTG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for the synthesis of:
- Oxazino[4,3-a]indoles
- 2-arylsulfonylmethyl-3-piperazinylmethylindole derivatives as 5-HT6 receptor ligands
- SR13668 designed to mimic the unique anticancer mechanisms of dietary indole-3-carbinol to block Akt signaling
- Azido- and isothiocyanato-substituted indoles as melatoninergic agents
Useful starter in indole chemistry.
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Synthesis, 13, 1810-1810 (2002)