Wichtige Dokumente
687103
1-Amino-4-Chlor-2-Butyn -hydrochlorid
90%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C4H6ClN · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
90%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
128-139 °C
Funktionelle Gruppe
amine
chloro
SMILES String
Cl.NCC#CCCl
InChI
1S/C4H6ClN.ClH/c5-3-1-2-4-6;/h3-4,6H2;1H
InChIKey
HZVTZSFWPLLBRF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?