Wichtige Dokumente
685887
Saccharose -Lösung
NMR reference standard, 2 mM in H2O:D2O (9:1) (99.9 atom % D), NMR tube size 5 mm × 8 in.
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
NMR reference standard
Konzentration
2 mM in H2O:D2O (9:1) (99.9 atom % D)
Methode(n)
NMR: suitable
NMR-Röhrchengröße
5 mm × 8 in.
Format
single component solution
Allgemeine Beschreibung
Menge
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)