Merck
68567
Sigma-Aldrich
3-Methyl-3-penten-2-on
technical, ≥90% (GC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.14
Beilstein:
1719967
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
technical
Assay
≥90% (GC)
Form
liquid
Dichte
0.875 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
C\C=C(/C)C(C)=O
InChI
1S/C6H10O/c1-4-5(2)6(3)7/h4H,1-3H3/b5-4+
InChIKey
ZAMCMCQRTZKGDX-SNAWJCMRSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
93.2 °F
Flammpunkt (°C)
34 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1