Wichtige Dokumente
685046
(1,5-Cyclooctadien)(hexafluoroacetylacetonato)iridium(I)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
crystals
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: iridium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
101-110 °C
SMILES String
C1CC=CCCC=C1.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Ir])C(F)(F)F
InChI
1S/C8H12.C5H2F6O2.Ir/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;/h1-2,7-8H,3-6H2;1,12H;/q;;+1/p-1/b2-1-,8-7-;2-1-;
InChIKey
OKTLBVPUXQRXFV-OJKFPHAYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Catalyst for deuteration of aromatics, nitrogen heterocycles, anilines and other compounds
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)