Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
684589
2-Methoxy-3-pyridinboronsäure
≥95.0%
Synonym(e):
2-Methoxy-3-Pyridinylboronsäure
Alle Fotos(3)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8BNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.94
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
≥95.0%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
140-144 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ncccc1B(O)O
InChI
1S/C6H8BNO3/c1-11-6-5(7(9)10)3-2-4-8-6/h2-4,9-10H,1H3
InChIKey
NVOLYUXUHWBCRJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
May contain varying amounts of anhydride.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?