Merck
684198
Sigma-Aldrich
2-Iodpropan-1,1,1,3,3,3-d6
98 atom % D, ≥98% (CP), contains copper as stabilizer
About This Item
Lineare Formel:
(CD3)2CHI
Molekulargewicht:
176.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
≥98% (CP)
Form
liquid
Mol-Gew.
175.91 by atom % calculation
Enthält
copper as stabilizer
bp
88-90 °C
Dichte
1.763 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C(I)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7I/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i1D3,2D3
InChIKey
FMKOJHQHASLBPH-WFGJKAKNSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
107.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
42 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)