Merck
683329
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-(trifluormethyl)benzothiazol
96%
Synonym(e):
6-(Trifluormethyl)-1,3-benzothiazol-2-ylamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H5F3N2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
120-124 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Nc1nc2ccc(cc2s1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F3N2S/c9-8(10,11)4-1-2-5-6(3-4)14-7(12)13-5/h1-3H,(H2,12,13)
InChIKey
WEDYEBJLWMPPOK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)