Wichtige Dokumente
680028
Sitostanol-5,6,22,23-d4
97 atom % D, 95% (CP)
Synonym(e):
Stigmastan-5,6,22,23-d4-3-ol
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
97 atom % D
Assay
95% (CP)
Form
solid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]C1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]([C@H](C)C([2H])C([2H])[C@@H](CC)C(C)C)[C@@]3(C)CC[C@@H]2[C@@]4(C)CC[C@H](O)C[C@]14[2H]
InChI
1S/C29H52O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h19-27,30H,7-18H2,1-6H3/t20-,21-,22+,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1/i8D,9D,10D,22D/t8?,9?,10?,20-,21-,22+,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-
InChIKey
LGJMUZUPVCAVPU-DRBICYPTSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)