Wichtige Dokumente
679380
(R)-2-Aminobutyramid -hydrochlorid
96%
Synonym(e):
(R)-(-)-2-Aminobutanamid-Hydrochlorid -hydrochlorid
Alle Fotos(2)
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH(NH2)CONH2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.60
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
258-262 °C
Funktionelle Gruppe
amide
amine
SMILES String
Cl[H].CC[C@@H](N)C(N)=O
InChI
1S/C4H10N2O.ClH/c1-2-3(5)4(6)7;/h3H,2,5H2,1H3,(H2,6,7);1H/t3-;/m1./s1
InChIKey
HDBMIDJFXOYCGK-AENDTGMFSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?